Heptyyliamiini ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
A17922.14EA 68.6 EUR
A17922.14 A17922.30 A17922.18
Heptyyliamiini ≥98%
Heptyyliamiini
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Kiehumispiste: 154…156 °C
Sulamispiste: –23 °C
Tiheys: 0,775
Leimahduspiste: 35 °C (95 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008244
CAS-numero: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN: 2734
ADR: 8,II