Heptyyliamiini 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO155465000EA 284 EUR
ACRO155465000 ACRO155461000 ACRO155460250
Heptyyliamiini 99+%
Heptyyliamiini
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Kiehumispiste: 153…156 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: –23 °C
Tiheys: 0,774 g/cm³
Leimahduspiste: 44 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008244
CAS-numero: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN: 2734
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4233 to 1.4253 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %