2-(2-Kloorietoksi)etanoli ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13074.18EA 83.5 EUR
A13074.18 A13074.0B A13074.30
2-(2-Kloorietoksi)etanoli ≥99%
2-(2-Kloorietoksi)etanoli
Purity: 99%
CAS No.: 628-89-7
Molecular Formula: C4H9ClO2
Formula Weight: 124.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4535
Boiling Point: 185°
Beilstein Reference: 506015
MDL No.: MFCD00002870
Kaava: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Kiehumispiste: 185 °C
Tiheys: 1,180
Leimahduspiste: 90 °C (194 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002870
CAS-numero: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9,