2-(2-Kloorietoksi)etanoli 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO172262500EA 259 EUR
ACRO172262500 ACRO172260500
2-(2-Kloorietoksi)etanoli 99%
2-(2-Kloorietoksi)etanoli
Kaava: C₄H₉ClO₂
MW: 124,57 g/mol
Kiehumispiste: 79 °C (1013 hPa)
Tiheys: 1,18 g/cm³
Leimahduspiste: 90 °C
MDL numero: MFCD00002870
CAS-numero: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9,III
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4519 to 1.4539 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA