Kloroformi ≥98% stabiloitu, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Stabilization: Stabiili etanolilla 0,6 %
22720.462EA 345 EUR
22720.462 22720.550 22720.360
Kloroformi ≥98% stabiloitu, TECHNICAL
Kloroformi
Kaava: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Kiehumispiste: 61,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –63 °C
Tiheys: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000826
CAS-numero: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98 %
Density (20/4) 1.473 - 1.489
Ethanol 0.1 - 1.0 %