Kloroformi ≥99% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Stabilization: Stabiloitu 2-metyyli-2-buteenilla 0,002 %
22707.466EA 555 EUR
22707.466 22707.550 22707.364 22707.320 22707.295
Kloroformi ≥99% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Kloroformi
Kaava: CHCl₃
MW: 119,38 g/mol
Kiehumispiste: 61,7 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –63 °C
Tiheys: 1,4832 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00000826
CAS-numero: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 01-2119486657-20
Merck Index: 13,02160
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/36/726936.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Boiling point 59.5 - 61.5 °C
Density (20/4) 1.478 - 1.489
Evaporation residue Max. 10 ppm
Free chlorine Max. 10 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 100 ppm