Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko, BLAUBRAND® PURprotect
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-3648EA 183 EUR
612-3648 612-3647 612-3649 612-3644 612-3643 612-3645
Mittapullo, luokka A, sininen mitta-asteikko, BLAUBRAND® PURprotect
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Boorisilikaattilasia 3.3, PUR-muovipinnoitettu, polypropeenitulppa.
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In), sis. yhden eräkohtaisen sertifikaatin
  • Kestää kuumailmasterilointia enintään 135 °C ja 30 min ajan
  • Toistuva autoklavointi 121 °C:n lämpötilassa vähentää sirpalesuojausta
  • Puhdistus enintään 95 °C
  • DE-M -merkintä
PUR-päällyste suojaa mittapulloja. Jos ne rikkoutuvat, lasin sirpaleet jäävät suojapäällysteen sisään. Sähköstaattinen varaus ei ole suurempi kuin päällystämättömissä lasipulloissa. Vaaleansinisen päällysteen ansiosta erottelunäkyvyys säilyy hyvänä.
*Leveä suuaukko.
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042.