Apigenin, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
178278-5EA 93.3 EUR
178278-5
Apigenin, Millipore®
Apigenin
Kaava: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
MDL numero: MFCD00006831
CAS-numero: 520-36-5
EINECS: 208-292-3