Alumiininitraatti-9 H2O, EMSURE® for analysis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01063.0500EA 88.5 EUR
1.01063.0500 1.01063.9999 1.01063.9050
Alumiininitraatti-9 H2O, EMSURE® for analysis, Supelco®
Alumiininitraatti-9 H2O
Kaava: Al(NO₃)₃·9H₂O
MW: 375,13 g/mol
Sulamispiste: 73 °C
Tiheys: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149132
CAS-numero: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 419 g/l (20 °C)
Melting Point 73 °C
Molar Mass 375.13 g/mol
Bulk Density 880 kg/m3
pH 2.0 - 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer