Alumiinikloridihexahydraatii
Toimittaja: Molekula
Varoitus
MOLE26726139-100GEA 45.3 EUR
MOLE26726139-100G
Alumiinikloridihexahydraatii
Alumiinikloridihexahydraatii
Kaava: AlCl₃·6H₂O
MW: 241,43 g/mol
Sulamispiste: ∼100 °C
Tiheys: 2,39 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149134
CAS-numero: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III