Alumiinikloridihexahydraatii ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
10622.A1EA 0 EUR
10622.A1 10622.30 10622.18 10622.06
Alumiinikloridihexahydraatii ≥99.9995% (metals basis), Puratronic®
Alumiinikloridihexahydraatii
Kaava: AlCl₃·6H₂O
MW: 241,43 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 2,398
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149134
CAS-numero: 7784-13-6
EINECS: 231-208-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,337