Magnesiumkloridihexahydraatii ≥97%, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
25107.292EA 38.7 EUR
25107.292 25107.361
Magnesiumkloridihexahydraatii ≥97%, GPR RECTAPUR®
Magnesiumkloridihexahydraatii
Kaava: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Kiehumispiste: 1412 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 117 °C
Tiheys: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149781
CAS-numero: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 97 %
Alkaline metals (as SO4) Max. 2.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Ca (Calcium) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 20 ppm