Magnesiumkloridihexahydraatii ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Toimittaja: Thermo Scientific
10797.22EA 1390 EUR
10797.22 10797.14
Magnesiumkloridihexahydraatii ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Magnesiumkloridihexahydraatii
Kaava: MgCl₂·6H₂O
MW: 203,3 g/mol
Kiehumispiste: 1412 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 117 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,570
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149781
CAS-numero: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 14,5662