Kalsiumklorididihydraatii, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Varoitus
208290-1EA 192 EUR
208290-1
Kalsiumklorididihydraatii, Millipore®
Kalsiumklorididihydraatii
Kaava: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Kiehumispiste: 1600 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 176 °C
Tiheys: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149613
CAS-numero: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660