Kalsiumklorididihydraatii 99.0-105.0% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
33296.A3EA 283 EUR
33296.A3 33296.36
Kalsiumklorididihydraatii 99.0-105.0% ACS
Kalsiumklorididihydraatii
Kaava: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Kiehumispiste: 1600 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 176 °C
Tiheys: 0,835
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149613
CAS-numero: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,1659