Kalsiumklorididihydraatii ≥77-80%, lastu, Extra Pure kuivaukseen
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO123350025EA 179 EUR
ACRO123350025 ACRO123350100
Kalsiumklorididihydraatii ≥77-80%, lastu, Extra Pure kuivaukseen
Kalsiumklorididihydraatii
Kaava: CaCl₂·2H₂O
MW: 147,01 g/mol
Sulamispiste: 175 °C
Tiheys: 0,83 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149613
CAS-numero: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light grey Flakes
Titration Complexometric 77 to 80 % (CaCl2)
Melting point 81 to 84 °C
GC ≥96.0 %