Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
27937.290EA 432 EUR
27937.290 27937.236
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Kaava: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Sulamispiste: 687 °C
Tiheys: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149170
CAS-numero: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99.5 %
pH (20°C; 5 %) 7 - 10
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
NO3 (Nitrate) Max. 100 ppm
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm