Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Toimittaja: Molekula
MOLE11137082-1KGEA 346 EUR
MOLE11137082-1KG
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Kaava: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Sulamispiste: 687 °C
Tiheys: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149170
CAS-numero: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718