Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii, EMPLURA®, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.06524.1000EA 447 EUR
1.06524.1000 1.06524.9050
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii, EMPLURA®, Supelco®
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Kaava: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Sulamispiste: 687 °C
Tiheys: 3,28 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149170
CAS-numero: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 13,08718
Order Now
Testitulosten erittely
Solubility 840 g/l (20 °C)
Melting Point 687 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 241.95 g/mol
Bulk Density 1000 - 1400 kg/m3
pH 9 - 10 (840 g/l, H2O, 20 °C)
Hill Formula Na2MoO4 * 2 H2O
Chemical Formula Na2MoO4 * 2 H2O