Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii 99.5-103.0% ACS
Toimittaja: Thermo Scientific
12214.36EA 468 EUR
12214.36 12214.22
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii 99.5-103.0% ACS
Natriummolybdaatti (VI) dihydraatii
Kaava: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Sulamispiste: 100 °C (-2H₂O)
Tiheys: 2,71
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00149170
CAS-numero: 10102-40-6
EINECS: 231-551-7
Merck Index: 14,8645