Puhdistusliinat, WYPALL*
Toimittaja: Kimberly-Clark
WYPALL*
115-1560EA 571 EUR
115-1560 115-1561 115-1559
Puhdistusliinat, WYPALL*
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Esikyllästetyt pyyhkeet
Vedettömät WYPALL*-puhdistusliinat on valmistettu kyllästetystä karhennetusta polypropeenista. Ne on suunniteltu erityisesti työkalujen ja koneiden vaativaan puhdistukseen. D-limoneenittoman koostumuksensa ansiosta liinat poistavat lian helposti. Kosteuttavan nesteen ja erityisesti suunnitellun kankaan yhdistelmä varmistaa myös sen, että kädet jäävät puhtaiksi ja hyväkuntoisiksi.
  • Toimitetaan kannettavassa, suljettavassa annostelijassa
  • Imukykyinen kerros imee lian ja pitää sen sisällään, mikä estää lian tarttumisen käsiin
  • Kehittynyt puhdistusaine: geelejä, rättejä, saippuoita tai vettä ei tarvita