Kannelliset astiat, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
NALG5352-0004EA 89.1 EUR
NALG5352-0004 NALG5352-0002
Kannelliset astiat, Nalgene®
Astiat ja purkit Astiat, yleiskäyttö
PP, translucent.
  • Straight sides and no neck making access and retrieval easy
  • Larger sizes make excellent waste crocks
  • Autoclavable
Ideal for storage and transport of solids.