VWR®, Mittapullo
Toimittaja: VWR
VWR®
612-3828EA 47.7 EUR
612-3828 612-3827 612-3829 612-3824 612-3823 612-3826 612-3825 612-3831 612-3830 612-3822 612-3821
VWR®, Mittapullo
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilikaattilasi 3.3, meripihka, luokka A.
  • PE-tulppa
  • Merkinnät ja tekstit painettu valkoisella emalivärillä
  • Kalibroitu täytön mukaan (TC, In)
DIN EN ISO 1042
Tilaustiedot: Eränumerolla varustettu vaatimustenmukaisuussertifikaatti.