Natriumhydroksidi 20% vesiliuos, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
6164.9010EA 150.66 EUR
6164.9010
Natriumhydroksidi 20% vesiliuos, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MW: 40 g/mol
Kiehumispiste: 119…135 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 9…10 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Assay min. 20 %