VWR®, Mittapullo
Toimittaja: VWR
VWR®
612-3741EA 37.5 EUR
612-3741 612-3740 612-3819 612-3818 612-3746 612-3738 612-3743 612-3820 612-3742 612-3745 612-3744
VWR®, Mittapullo
Kolvit ja erlenmeyerit Mittapullot
Borosilikaattilasia 3.3, luokka A.
  • PP white stopper
  • Marks and inscriptions in blue enamel
  • Calibrated to contain (TC, In)
Sertifikaatit: DIN EN ISO 1042
Tilaustiedot: Eränumerolla varustettu vaatimustenmukaisuussertifikaatti.