Ksyleeni, kuivattu (enint. 0,005% H2O) ≥99.5% (xylenes + ethylbenzene basis), AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Toimittaja: VWR Chemicals
Varoitus
28976.294EA 147 EUR
28976.294
Ksyleeni, kuivattu (enint. 0,005% H2O) ≥99.5% (xylenes + ethylbenzene basis), AnalaR NORMAPUR® analyyttinen reagenssi
Ksyleeni
Kaava: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Kiehumispiste: 140 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –34 °C
Tiheys: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 25 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077264
CAS-numero: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colourless liquid
Colour value Max. 10 APHA
Assay (Xylene isomers + EB) Min. 99.5 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Benzene Max. 0.100 %
Toluene Max. 1 %
Thiophene Max. 0.00010 %
Acidity or alkalinity Max. 0.00020 meq/g
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.01 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.05 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.02 ppm
Fe (Iron) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.02 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Total S (Sulphur) Max. 5 ppm