Ksyleeni ≥98%, TECHNICAL
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
28973.363EA 259 EUR
28973.363 28973.950 28973.465 28973.363SAMPL 28973.556 28973.328 28973.294
Ksyleeni ≥98%, TECHNICAL
Ksyleeni
Kaava: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Kiehumispiste: 140 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –34 °C
Tiheys: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 25 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077264
CAS-numero: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
REACH: 01-2119488216-32
Merck Index: 13,10136
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 98%