Ksyleeni, J.T.Baker®
Toimittaja: Avantor
Vaara
3410.9025EA 0 EUR
3410.9025 3410.5000PE 3410.9010 3410.2500PE
Ksyleeni, J.T.Baker®
Ksyleeni
Kaava: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106,17 g/mol
Kiehumispiste: 140 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –34 °C
Tiheys: 0,86…0.88 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 25 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00077264
CAS-numero: 1330-20-7
EINECS: 215-535-7
UN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 13,10136
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/44/47/704447.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Benzene max. 0.02 %
Color (APHA) max. 20
Density (g/ml) at 20°C 0.862 - 0.872