Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* L40
Toimittaja: Kimberly-Clark
WYPALL* L40
KIMB5701EA 0 EUR
KIMB5701 115-0185 KIMB7461 115-1549
Yleiskäyttöiset liinat, WYPALL* L40
Pyyhkeet, liinat ja sienet Kertakäyttöliinat ja -pyyhkeet Paperiliinat yleiskäyttöön
WYPALL* L40 -pyyhkeet imevät helposti suuret roiskeet ja vuodot ja ovat siksi ihanteellisia teollisuuden rutiinipuhdistukseen ja kunnossapitoon. Ne ovat myös riittävän pehmeitä poistamaan lian ja nesteet kasvoilta ja käsistä.
  • Soveltuu käytettäväksi työpöydällä
  • Valmistettu selluloosan ja lateksin sekoituksesta
Väri: Valkoinen