Jauhesuppilot, joissa lyhyt leveä varsi, polypropeenia
Toimittaja: Brand
BRND148045EA 17.5 EUR
BRND148045 BRND148035 BRND148025 BRND148030 BRND148020 BRND148040
Jauhesuppilot, joissa lyhyt leveä varsi, polypropeenia
Suppilot Jauhesuppilot
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Used for transferring powders. Also suitable for liquids.