96-kuoppainen Corning® FluoroBlok™ HTS -inserttijärjestelmä
Toimittaja: Corning
351161 351163 351162 351164
734-0950EA 857 EUR
734-0950 734-0952 734-0951 734-0953
96-kuoppainen Corning® FluoroBlok™ HTS -inserttijärjestelmä
Kuoppalevyt Inserttilevyt
96-kuoppainen Corning® FluoroBlok™ HTS -inserttijärjestelmä on automaatiokäyttöön suunniteltu soluviljelyalusta. Yksiosainen kotelo ja fluoresenssin estävä mikrohuokoinen kalvo (huokoskoot 3,0 ja 8,0 μm) lisäävät lääkekehitysprosessien tehokkuutta ja tuottavuutta. Vastaanottolevyn malli vähentää kuoppien välistä ristikontaminaatiota.
  • Standardoitu alusta soveltuu useille eri protokollille
  • Reaaliaikainen detektio onnistuu ilman insertin purkamista tai hajottamista
  • Soluja ei tarvitse kaapia tai laskea käsin
  • Estää >99 % fluoroforien