VWR® Maximum SF, Kengänsuoja, puhdastila, luistamattomat
Toimittaja: VWR
VWR® Maximum
113-1372EA 296 EUR
113-1372 113-1371 VWRU414004-483 VWRU414004-480 113-1370 114-9140 113-1376 VWRU414004-857 113-1375 113-1374 113-1373 113-1369
VWR® Maximum SF, Kengänsuoja, puhdastila, luistamattomat
Kertakäyttöiset vaatteet
VWR® Maximum SF -kenkäsuojat ovat puhtaimpia ja kestävimpiä koko VWR®-vaatemallistossa. Nämä vaatteet on valmistettu kehrätystä polypropeenikankaasta (SPP) ja päällystetty hengittävällä polyeteenikalvolla, ja ne on suunniteltu optimoimaan esteen suojaus, puhtaus ja mukavuusominaisuudet.
  • Non skid and anti-static
  • Impervious to fluids
  • Superior friction coefficient to ensure maximum traction
  • Maximum skid resistance on wet and smooth surfaces
  • Clean, low linting fabric
  • 60 g laminated fabric with PVC sole
  • Particle shedding (IEST-RP-CC003.3) level 1 E
  • Sterile version (article; 114-9140)
  • Gamma irradiated to Sterility Assurance Level (SAL) of 10⁻⁶
Suojukset on testattu ja valmistettu ISO-sertifioidussa tehtaassa tiukan prosessinvalvonnan alaisena. Jokaisen erän laatu tarkastetaan ja vahvistetaan riippumattoman laboratorion tekemillä testeillä.
Pituus: 359 mm (U*), 292 mm (M), 324 mm (L), 381 mm (XL)
Varoitus: *U = Yksi koko sopii kaikille