Uusi Elmasonic P -ultraäänisarja on ihanteellinen kaikkiin käyttötarkoituksiin analyyttisissa ja lääketieteellisissä laboratorioissa sekä teollisessa tuotannossa. Saatavana kuusi eri kokoa. Nämä käytännölliset laitteet ovat helppokäyttöisiä, ja niissä on selkeä näyttö, jossa näkyvät kaikki asetetut ja todelliset parametrit. Useiden erityispiirteiden ansiosta laitteet ovat täydellisiä tehokkaaseen puhdistamiseen. Kaikissa malleissa on mekaaninen ajastin enintään 15 minuuttiin asti.
- Selkeä näyttö
- Helppokäyttöiset asetukset
- Ultraäänen tehonsäätelyssä korkea energia vaikeisiin sovelluksiin (matala frekvenssi) tai hellävarainen ja hiljainen kapillaarien ja pienten tarvikkeiden puhdistukseen (korkea frekvenssi)
- Lämpötilan voi asettaa välille 30 - 80 °C 5 °C:n lisäyksin
Monitaajuus 37 kHz:ssä - vakiosovellukset suoritetaan 37 kHz:ssä. Kaikki laitteet ovat huomattavasti tehokkaampia kuin tavalliset ultraäänilaitteet. Jos korkea energia osoittautuu liian voimakkaaksi yksittäisiin puhdistustehtäviin, sitä voi pienentää elektronisesti.
Monitaajuus 80 kHz:ssä – yksikön käyttö 80 kHz:ssä pidentää puhdistusaikaa ja on ihanteellinen hyvin pienten ja herkkien tuotteiden käsittelyyn. Sisäänpäin räjähtävillä mikroskooppisilla kavitaatiokuplilla saavutetaan jopa pienet kapillaarit. Tällä frekvenssillä on positiivisena sivuvaikutuksena miellyttävän hiljainen ääni.
Erityiset ultraääniominaisuudet:
Vakio – laboratoriokäyttöön, kuten sekoittamiseen, liuottamiseen ja hajottamiseen
Syke – erikseen käyttöön otettava tila, jonka teho on suuremman huipputehon ansiosta noin 20 % suurempi
Pyyhkäisy – jakaa ultraäänitehon tasaisesti puhdistushauteeseen
Kaasunpoisto – poistaa nopeasti kaasun näytteistä tai liuoksista
Tehonsäätö – pienentää ultraäänitehoa vaiheittain herkkien pintojen puhdistusta varten
Saatavana kaksi lisäominaisuutta:
Tauko – keskeyttää käytössä olevan sovelluksen ja käynnistää sen uudelleen
Lämpötilaohjaus – automaattinen ultraäänen käynnistys, kun asetettu lämpötila on saavutettu