VACUU·LAN® -vakuumiliitännät
Toimittaja: Vacuubrand
181-1027EA 1130 EUR
181-1027 181-1489 181-1510 181-1026 181-1488 181-1499 181-1010 181-1494 181-1493 181-1495 181-0484 181-1505 189-0029 189-0028 181-1507 181-1019 181-1503 181-1509 181-1490 181-1492
VACUU·LAN® -vakuumiliitännät
Venttiilit Vakuumiventtiilit
VACUU·LAN-vakuumiliitännät yhdistää useita työasemia yhteen vakuumipumppuun. Erilaisten moduulien ansiosta lähes kaikkien yleisten vakuumisovellusten kytkentä on mahdollista, kuten pyöröhaihduttimien, tyhjiökonsentraattoreiden, geelikuivureiden, kuivatusuunien ja suodatinjärjestelmien. Voidaan integroida uusiin laboratoriokalusteisiin asennuksen yhteydessä tai asentaa olemassa oleviin laboratorioihin.
  • Yksilöllinen liitäntäkokoonpano, vakuumiliitännät soveltuvat työaseman tarpeisiin
  • Integroidut vastaventtiilit ehkäisevät ristikontaminaatiota jopa pienissä paine-eroissa
  • Tarveohjattu vakuumin muodostus, automaattinen vakuumipumpun kytkentä päälle/pois
  • Joustava rakenne, voidaan mukauttaa helposti vaatimusten tai vakuumiliitännän muuttuessa
  • Käytännöllinen rakenne, integroitu asennus tai seinäkiinnitys
VACUU·LAN VCL -moduulit: Moduulit ovat täysin koottuja tai esikoottuja ja kytkentävalmiita. Erilaiset liitäntäelementit mahdollistavat integroidun asennuksen uusiin laboratoriokalusteisiin, asennuksen olemassa oleviin laboratorioihin tai olemassa olevien vanhojen verkkojen päivityksen. Jokainen VCL-moduuli koostuu liitäntä- ja rakennuselementistä.
Liitäntäosat: Liitäntäelementtejä käytetään seinään kiinnitykseen ja ne yhdistävät vakuumiverkon ja vakuumiliitännän. Liitäntäelementtien valikoima määräytyy sen mukaan, asennetaanko vakuumiverkko olemassa olevaan laboratorioon vai integroidaanko se uusiin laboratoriokalusteisiin.
Liitäntäosa, A1: Vakuumiputkien pinta-asennukseen seinälle tai laboratoriokalusteisiin. Kätevä erityisesti silloin, jos laboratoriokalusteet asennetaan myöhemmin.
Liitäntäosa, A5: tällä osalla vakuumiputket voi liittää huomaamattomasti laboratoriokalusteisiin. Asennus tapahtuu etupuolelta.
Liitäntäosa, A2: Olemassa olevien verkkojen päivittämiseen. Osa asennetaan paneelien taakse, kalusteiden takalevyihin ja vastaaviin paikkoihin.
Liitäntäosa, A3: Olemassa olevien verkkojen päivittämiseen. Ruuvataan aiemmin asennettuihin yhdysholkkeihin.
Toiminnalliset osat:
Manuaalinen säätömoduuli VCL 01: sisältää virtauksensäätökalvon, jolla vakuumiputken voi avata ja sulkea ja jolla imukykyä voi hienosäätää.
Esto-/säätömoduuli, VCL 02: sisältää virtauksensäätökalvon, jolla imukykyä voi hienosäätää. Moduulissa on lisäksi palloventtiili, jolla vakuumiputken voi avata ja sulkea nopeasti niin, että hienosäätö on edelleen mahdollista.
Sulkumoduuli, VCL K: Moduulissa on palloventtiili, jolla vakuumiputken voi avata ja sulkea.
Manuaalisesti ohjattava uuttomoduuli, VCL AR: Sisältä manuaalisen ohjausyksikön ja erillisen vakuumiliitännän uuttolaitteita varten.
Automaattinen uuttamisen ohjausmoduuli, VCL AE: sisältää automaattisen ohjausyksikön, jossa on erillinen vakuumiliitäntä uuttolaitetta varten sekä mittariliitäntä vakuumiohjainta CVC 2“ tai VNC 1 varten.
Automaattinen ohjausmoduuli, VCL-B 10: VACU, jossa on liitäntäosa A1, M35, seinäasennusta varten, sisältää osat A1, B1, C3.
Automaattinen ohjausmoduuli, VCL-B 11: VACU, jossa on liitäntäosa A5, M35 × 1,5 sisältää osat A5, B1, C3.
Säätö-/sammutus-/mittarimoduuli, VCL RKM: VCL 02 -moduulin tavoin myös tämän tuotteen mukana toimitetaan bourdon-vakuumimittari, joka ilmoittaa havaitut muutokset ja lukemat selkeästi.
Toiminnallinen osa, C3B: Imuputken solenoidiventtiili M35 × 1,5.
Liitäntäelementti, A1
Liitäntäelementti, A3
Manuaalinen säätöyksikkö ja erillinen vakuumiliitäntä uuttimiin asennusta varten.
Automaattisesti säädettävä uuttomoduuli, VCL AE
Automaattinen ohjausmoduuli, VCL-B 10
VACU, liitäntäelementti A1 (M35), seinäkiinnitys, jossa A1, B1, C3.
VACU, liitäntäelementti A5 (M35×1,5) jossa A5, B1, C3.
Säätö-/sulku-/mittarimoduuli, VCL RKM
Kuten moduulissa VCL 02, mukana toimitetaan myös bourdon-vakuumimittari, jonka näyttö ilmoittaa havaitut muutokset ja lukemat selkeästi.
Rakennuselementti, C3B
Imuputken solenoidiventtiili, kierre M35 × 1,5