Ultraäänipuhdistus tunkeutuu jopa mikroskooppisiin aukkoihin käsiteltyjen esineiden täydellisen puhdistuksen aikaansaamiseksi. Tämä tekee siitä yhden tehokkaimmista, taloudellisimmista ja tehokkaimmista puhdistustavoista. Sillä on sovelluksia laboratorioissa, hammas- ja lääketieteellisessä tekniikassa, mikroelektroniikassa, tarkkuustekniikassa, kosmetiikassa, optiikassa ja autoteollisuudessa.
- Ruostumattomasta ruostumattomasta teräksestä valmistetut kotelo- ja puhdistuskylpylät
- Suorituskykyinen PTZ-ultraäänimuunnin keraamisella tekniikalla
- Kylpyihin, joiden tilavuus on 9,2 litraa tai enemmän, on varustettu tyhjennyshana
Hauteissa on kestävä ultraäänigeneraattori, joka takaa tasaisen ultraäänienergian lämpötilasta, nestepinnan tasosta ja esinetyypistä huolimatta. Tämän ominaisuuden ansiosta puhdistustulokset ovat tasaisia ja toistettavia. Taajuuspyyhkäisy (frequency sweeping) on taajuusmodulaatio, joka ehkäisee seisovien aaltojen muodostumisen ja hajauttaa ultraääniaallon altaassa tasaisesti.
Kaikissa malleissa on ajastin. Analogisessa versiossa on mekaaninen ajastin 15 minuuttiin saakka. Lisäksi niissä on säädettävä ultraäänitoiminto 10 to 100% antotehosta. Näin energia voidaan säätää tarkasti puhdistettavien esineiden mukaan.
Sertifikaatit: Kaikki mallit ovat EMC-direktiivin ja sähköturvallisuuden osalta eurooppalaisten standardien mukaisia.
Lisävarusteiden tiedot: Baskets and beaker-positioning lids: Stainless steel and rust-proof. Beakers and test tubes to be cleaned should never lie directly on the bottom of the tank as they will not benefit fully from the cleaning action. Immersion baskets position articles being cleaned correctly in the bath and prevent the bottom of the tank from becoming scratched. Beakers for cleaning smaller items, or for working with aggressive solutions, can be fitted in positioning covers.