Valkoisen valon transilluminaattorit
Toimittaja: Analytik Jena
730-1002EA 1160 EUR
730-1002
Valkoisen valon transilluminaattorit
Transilluminaattorit Valkoisen valon Transilluminaattorit
Valkoisen valon transilluminaattorien tasainen valo sopii esimerkiksi autoradiografioihin sekä negatiivien, röntgenkuvien, diojen, kuoppalevyjen ja geelien tarkastelemiseen.
Transilluminaattorin lasipinta on hyvin eristetty sisäosista, mikä pidentää laitteen käyttöikää. Työskentelyalue kestää kemikaaleja eikä naarmuunnu helposti.
L×S×K: 337×241×108 mm
Paino: 3,8 kg