VWR®, Sekuntikello, analoginen
Toimittaja: VWR
VWR®
609-0132EA 0 EUR
609-0132
VWR®, Sekuntikello, analoginen
Ajastimet Analogiset sekuntikellot
Crown stopper with frame ring.
  • Kromattu kuparikuori
  • Erillinen nollauspainike sivussa
  • Ajanotto ¹/₅ sekunnin tarkkuudella
  • Mitattava aika korkeintaan 30 min
Toimitustiedot: Supplied with multi-language (English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish) instructions.