VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Toimittaja: VWR
VWR®
441-0252EA 7.6 EUR
441-0252 441-0251 441-0250 441-0249 441-0248
VWR®, Stirrer Blades with Plain Ends
Sekoittajat Sekoituslavat
PTFE. Sopivat PTFE-sekoitussauvaan. Halkaisija 6,5 mm, paksuus 3,2 mm. Eivät reagoi kemiallisesti. Eivät naarmuta. Sileä pinta ehkäisee kontaminoitumista ja on helppo puhdistaa.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Lämpötilankestävä (−200–+280 °C)