Sekoitusmoottori, RW 20 digital
Toimittaja: IKA
IKAA3593001EA 0 EUR
IKAA3593001 IKAA3593000_D 441-2417 441-2907 441-2908 441-2909
Sekoitusmoottori, RW 20 digital
Sekoittajat Sekoitusmoottorit
Kestävä, pienikokoinen ja ergonominen. Digitaalinen näyttö.
  • Vakiotehoinen sekoitusmoottori
  • Kaksi kierrosnopeusaluetta yleiskäyttöön: 60–2 000 min-1
  • Läpityönnettävät sekoitusakselit (voidaan asentaa vain, kun moottori ei käy)
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 20
Toimitustiedot: Tarvikkeet on tilattava erikseen.