Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, Variomag Poly 15
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
VARIOMAG®
442-3133EA 1470 EUR
442-3133
Magneettisekoittaja, monipaikkaiset magneettisekoittajat, Variomag Poly 15
Sekoittajat Magneettisekoittajat, monipaikkaiset
Multi-position stirrers with direct control for up to 15 vessels, are ideal for general laboratory and mass screening applications. Units provide smooth stirring even at low speeds and are suitable for use with 15×250 ml beakers or 6×1 litre flasks.
  • Robust and compact construction with powder coated steel housing
  • Maintenance and wear free motor
  • Easy to use microprocessor control
  • Fully synchronized speeds for 100% comparability of samples
  • Can be used at −10 to +40 °C (95% relative humidity)
IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 32.