Elektroniset lämpötilaohjaimet, EKT Hei-Con
Toimittaja: Heidolph
441-1320EA 886 EUR
441-1320 441-1319
Elektroniset lämpötilaohjaimet, EKT Hei-Con
Säätimet Temperature Controllers
Innovatiivisesti muotoiltu elektroninen lämpötilan säädin sopii MR Hei-Standard -nalleihin sekä vanhoihin MR 3001 K- ja MR 3002 -malleihin. Lämpötila-anturi on johdon päässä, mikä estää kuumuutta ja höyryjä vahingoittamasta itse säädintä. MAX-painikkeesta voi tarkistaa lämpötilan, jossa turvakatkaisin sammuttaa laitteen.
  • Selkeässä kaksirivisessä näytössä on asetettu lämpötila ja todellinen lämpötila
  • Aineen lämpötilan nousu esitetään käyränä
  • Näyttää kaikki lämpötilat -50 °C...+300 °C
  • Sumeaan logiikkaan perustuva ohjaus mahdollistaa nopean kuumenemisen ilman lämpötilan ylityksiä
  • Säädin ei sisällä elohopeaa, anturissa on oikosulku- ja vauriosuojaus
Valittavissa on kaksi anturimallia: ruostumattomasta teräksestä (V2A) valmistettu anturi ja vahvoihin happoihin soveltuva lasipintainen anturi.
Suojausluokka (DIN 60529) IP 40
Sertifikaatit: Suoja- ja ohjauspiiri vastaavat DIN EN 12878 -luokkia 1 ja 2
Tilaustiedot: Kaksi kiinnityspuristinta halkaisijaltaan 10 - 13 mm:n tukitankoihin. Tukitanko ja lämpötila-anturin pidike on tilattava erikseen.