Ravistelijat, koeputkiravistelijat, MS 3
Toimittaja: IKA
444-2544EA 763 EUR
444-2544 444-2541 IKAA3617036
Ravistelijat, koeputkiravistelijat, MS 3
Ravistelijat Koeputkiravistelijat
Pienikokoinen yleisravistelija soveltuu kaikkien pienten astioiden ja mikrotiitterilevyjen ravisteluun. Ravistelijassa on kaksi käyttötilaa.
  • Jatkuva käyttö tai kosketuskäyttö vakiovarusteilla, digitaalisessa MS 3 -mallissa on lisäksi ajastin
  • Tasolevyn tunnistus
  • Digitaalisessa MS 3 -mallissa on alaspäin laskeva ajastin, alue 1 s-999 min
Tila A (turvallinen tila, jossa lisävarusteiden havaitseminen) tarkoittaa, että maksiminopeus 3000 min⁻¹ saavutetaan vain käyttämällä standardeja lisävarusteita. Jos muita lisävarusteita käytetään, maksiminopeus on 1300 min⁻¹.
Tila B (ei lisävarusteiden havaitsemista) tarkoittaa, että nopeus 3000 min⁻¹ on mahdollinen kaikilla lisävarusteilla. Sekoittimet ovat vakaita kaikilla nopeusalueilla ja niissä on vankka sinkkivalettu kotelo.
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 21.
Toimitustiedot: MS 3 basic -mallin vakiomallinen kuppipää koeputkille tai pienille astioille, joiden tilavuus on enintään 50 mm, yleispidike erilaisille vaahtomuovisisäkkeille ja yksiosainen sisäke käytettäväksi yleispidikkeen kanssa. MS 3 digital -mallin yllä mainitut ja lisäksi mikrotiitterilevyn pidike sekä koeputkien sisäke, jossa on kuusi halkaisijaltaan 12 mm:n reikää.