VWR®, Ravistelijat, inkuboiva kuoppalevyravistelija
Toimittaja: VWR
444-0273EA 1890 EUR
VWRU97043-608 444-0273 444-0272 VWRU12620-932 444-7082
VWR®, Ravistelijat, inkuboiva kuoppalevyravistelija
Ravistelijat Inkubaatioravistelija
Kuoppalevysekoittaja lämmityksellä, mikroprosessoriohjaus, laitteeseen sopii neljä mikrolevyä tai kaksi mikroputkitelinettä. Nopeuden voi säätää laajalla nopeusalueella käyttötarkoitukseen sopivaksi: matala nopeus varmistaa, että kuopan sisältö ei sinkoudu ulos, voimakkaampi ravistus takaa tehokkaan ilmastuksen kuoppien pienille sisäpinnoille. Sopii immunoanalyyseihin ja hybridisaatioihin sekä bioteknologian, mikrobiologian ja farmakologian sovelluksiin.
  • Kolme erillistä LED-näyttöä nopeudelle, lämpötilalle ja ajalle
  • Sisäänrakennettu ajastin, 1 s - 160 h, kuluneen tai jäljellä olevan ajan näyttö sekä automaattinen katkaisu ja äänimerkki ohjelman päättyessä
  • Mikroprosessorin PID-lämpötilansäätö säilyttää lämpötilan tarkasti. Säätöalueen alaraja on huoneenlämpötila +5, yläraja 65 °C, säädettävissä 1 °C:n välein.
  • Lämpötilan kalibrointitoiminnon avulla laitteen voi kalibroida ulkoisen lämpötilalaitteen mukaan
  • Polykarbonaatista valmistetun-kannen läpi näytteitä voi tarkkailla vaikuttamatta lämpötilaan laitteen sisällä
Tilaustiedot: Toimitetaan reiättömän alustan kanssa. Ravistelijaan sopii kaksi lisävarusteena saatavaa mikroputkitelinettä. Yhteen telineeseen sopii 70×1,5/2,0 ml:n mikroputkea.