Ravistelijat, inkubaatioravistelijat, KS 4000 i control
Toimittaja: IKA
444-0488EA 6240 EUR
IKAA3510101 444-0488 IKAA3510001 444-0489 444-0299 444-0298 444-0491 444-0490
Ravistelijat, inkubaatioravistelijat, KS 4000 i control
Ravistelijat Inkubaatioravistelija
Helppokäyttöiset viljelyravistelijat, joita voidaan käyttää vartioimattomina lämpösäädellyissä ympäristöissä. Yksiköissä on suuri LED-näyttö, joka näyttää nopeuden ja ajan asetuksen, sekä integroitu PID-lämpötilaohjaus, jonka ansiosta voi käyttää kahta PT 1000 -lämpötila-anturia. Ravistelijoissa on elektroninen lämpötilan ja nopeuden ohjaus, ravistelijan takana on poistoletkullinen keräysastia ja ohjauspanelissa antimikrobiaalinen päällys.
  • Digitaalinen nopeuden, ajan ja lämpötilan asetus ja näyttö, ajastin jatkuva tai 0-999 h
  • Jakorasia työtilassa lämpötilan lisäanturin kiinnittämiseen
  • Ravistelu loppuu automaattisesti, kun ovi on auki tai jos yksikön toimintaa häiritään, mikä parantaa käyttäjän turvallisuutta
  • Valinnainen sisäänrakennettu tuuletin liitettäväksi ulkoiseen jäähdytysyksikköön
  • Kaikkia toimia voidaan ohjata ja ne voidaan kirjata valinnaisella labworldsoft® - ohjelmistolla
Sertifikaatit: IP-suojausluokka standardin DIN EN 60529 mukaisesti: IP 30
Lisävarusteiden tiedot: KS 4000 i Control -ravistelijaan mahtuu 50 x 25, 48 x 50, 25 x 100, 16 x 250 tai 12 x 500 ml:n pulloa.
*Ulkoinen jäähdytyslaite on tilattava erikseen
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman lisävarusteita, tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen.