Ravistelijat, pyöröravistelijat, PTR-35, PTR-60
Toimittaja: Grant
Grant-bio
444-0357EA 1190 EUR
444-0357 444-0695
Ravistelijat, pyöröravistelijat, PTR-35, PTR-60
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
PTR-35 ja PTR-60 ovat pienikokoisia monitoimisia koeputkipyörittimiä, joissa on monipuoliset sekoitusvaihtoehdot. Käyttökohteita ovat mikroputkien sekoitus, immunosaostus ja muut affiniteettimatriksimenetelmät, veren hyytymisen estäminen ja lateksidiagnostiikkaan. Moottori pyörittää tasaisesti koko nopeusalueella. Koeputkipyörittimissä on kaikki tarvittava erikokoisten hiukkasten sekoittamiseen.
  • Monikäyttöinen: pyöritys, edestakainen liike ja värähtely
  • Kaikki toiminnot voi määrittää joko jatkuvaan tai ajastettuun käyttöön, kiinteä ajastin (1 min...24 h) ja automaattinen sammutustoiminto
  • Yksittäiset vaiheet voi yhdistää toisiinsa, mikä tuo käyttöön monipuolisuutta
  • Voidaan käyttää 4...40 °C:ssa (suhteellinen, tiivistymätön kosteus 80 %) inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
360°, pitkä aalto, suurien hiukkasten tarvitsema.
Suuntaavaihtava, pitkä ja keskipitkä aalto, sopii suurille ja keskisuurille hiukkasille.
Värähtely, lyhyt aalto, sopii pienille hiukkasille
Combining different phases in a customised sequence gives the following possible combinations: 360° vertical rotation; 360° reciprocal; 360° reciprocal and vibration; 360° reciprocal and pause; reciprocal; reciprocal and pause; vibration and reciprocal. An individual program may be configured for any different combination of components to ensure optimum mixing conditions.
Toimitustiedot: Supplied with standard platform for tubes up to 15 mm Ø, alternative platforms are available for larger tubes or combinations of tubes.