Ravistelijat, keinusekoittajat, PS-M3D
Toimittaja: Grant
Grant-bio
444-0353EA 848 EUR
444-0353
Ravistelijat, keinusekoittajat, PS-M3D
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Monitoimisessa PS-M3D -keinusekoittajassa on säädettävä nopeus, kiinteä sekoituskulma, kolmiuloitteinen keinutus pyörivällä tai suuntaa vaihtavalla liikkeellä sekä ravistelu. Käyttökohteita ovat mm. immunosaostus, kudosviljelykäsittelyt, geelin värjäys ja värin poisto, vasta-aineiden värjäys, pesut, hybridisaatiot ja erilaiset blottaukset. Moottori tuottaa säännellyn ja toistettavan liikkeen koko nopeusalueella. PS-M3D-laitteessa on kaikki tarvittava erikokoisten hiukkasten sekoittamiseen.
  • Monitoiminen: pyörivä, suuntaavaihtava ja värähtelevä sekoitus
  • Kaikki toimet voidaan asettaa jatkuvalle käytölle tai ajastinkäytölle
  • Yksittäiset vaiheet voidaan yhdistää, mikä lisää joustavuutta
  • Voidaan käyttää 4 - 40 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
Suuntaavaihtava liike (pitkä- ja keskiaalto) soveltuu suurille ja keskikokoisille hiukkasille.
Värisevä (lyhytaalto) soveltuu pienille hiukkasille.
Combining different phases in a customised sequence gives the following possible combinations: 3D orbital; 3D reciprocal; 3D vibration; 3D orbital and reciprocal; 3D orbital and vibration; 3D orbital and reciprocal and vibration; 3D reciprocal and vibration. An individual program may be configured for any different combination of components to ensure optimum mixing conditions.
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan liukuestematto, nypyllinen matto saatavana erikseen lisävarusteena
Toimitustiedot: Supplied with non-slip mat, optional dimpled mat is available separately.
Varoitus: Työskentelyalue: 200×200 mm