Ravistelijat, keinusekoittajat, PMR-30
Toimittaja: Grant
Grant-bio
444-0341EA 636 EUR
444-0341
Ravistelijat, keinusekoittajat, PMR-30
Ravistelijat Pyörivän liikkeen ravistelijat / tasoravistelijat
Kompakti vaihtelevanopeuksinen, kiinteäkulmainen keinusekoittaja PMR-30 sopii hyvin henkilökohtaiseen käyttöön ja eri tehtäviin kuten geelin värjäämiseen, värjäyksen poistoon, vasta-aineiden värjäämiseen, pesuihin, hybridisaatioihin ja blottaukseen. Luotettava moottori varmistaa säädellyn ja toistettavan keinumisen koko nopeusalueella.
  • Jatkuva käyttö tai ajastinkäyttö: sisäänrakennettu digitaaliajastin 1 min-24 h, automaattinen sammutus, jäljellä oleva aika näytetään
  • Voidaan käyttää 4 - 40 °C:n lämpötilassa (80%:n suhteellinen kosteus, tiivistymätön), inkubaattorissa tai kylmätiloissa
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan luistamaton matto, valinnainen kuvioitu matto tilattavissa erikseen.