Ravistelijat, tasoravistelijat, SM 30 B ja SM 30 B control, SM 30 C ja SM 30 C control
Toimittaja: Edmund Bühler
444-9322EA 4920 EUR
444-9322 444-9323
Ravistelijat, tasoravistelijat, SM 30 B ja SM 30 B control, SM 30 C ja SM 30 C control
Ravistelijat Edestakaisin liikkuvat ravistelijat
Pöydälle asennettavat tasoravistelijat on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, ja niissä voi käyttää jopa 30 kg:n kuormia. Yleisalustaan mahtuu enintään 11 kpl 1 000 ml:n tai 15 kpl 500 ml:n pullopidikkeitä, ja Combifix-telinejärjestelmään mahtuu 6 kpl 1 000 ml:n tai 12 kpl 500 ml:n erlenmeyerkolveja. Monia erilaisia astioita voidaan käyttää lisävarusteena saatavien tasolevyjen avulla.
  • SM 30 B -yleisravistelijoissa on analogiset säädöt. SM 30 B control -mallissa todelliset ja määritetyt arvot näytetään digitaalisesti ja säädöt voidaan ohjelmoida
  • Portaattomasti säädettävä nopeus
  • Voidaan käyttää 5 - 50 °C:n lämpötilassa (suhteellinen kosteus 85%), inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
  • Käyttö valaistun TH 30 -inkubaattorikuvun kanssa 5 - 50 °C:ssa, tarkkuus ±1% asetetusta arvosta
Tilaustiedot: Vaihtoehto: ravistelija, jossa on 46 mm mäntä (vain SM 30 B ja SM 30 B control). Lisätietoja saat paikalliselta VWR-jälleenmyyjältä.
SM-yleistarjottimelle mahtuu pulloja enintään 117x10, 64x25, 63x50, 49x100, 23x250, 15x500, 11x1000 tai 6x2000 ml tai vaihtoehtoisesti viisi koeputkitelinettä. Telineeseen mahtuu kymmenen 100 ml:n, kuusi 250 ml:n, neljä 500 ml:n, neljä 1000 ml:n tai kaksi 2000 ml:n erotussuppiloa.
Toimitustiedot: Toimitukseen kuuluu ravisteleva levy ja kumimatto. Yleisalusta ja telineet eivät kuulu toimitukseen, vaan varusteet on tilattava erikseen.