Ravistelijat, tasoravistelijat, HS 501 digital
Toimittaja: IKA
444-2701EA 0 EUR
444-2701 442-1193 442-1184 442-1190 444-0509 444-0508
Ravistelijat, tasoravistelijat, HS 501 digital
Ravistelijat Edestakaisin liikkuvat ravistelijat
Matala laboratorioravistelija, jossa digitaalinen näyttö ja suuri alusta. Pystyy käsittelemään erittäin suuriakin kuormia ja soveltuu astioille, jotka on asetettava vaakatasoon, kuten erotussuppiloille. Laitteeseen voi asettaa myös monenlaisia muita astioita lisävarusteena saatavilla pidikkeillä.
  • Nopeutta voi säädellä rajattomasti
  • Jatkuva tai ajastettu käyttö 0...56 min
  • Elektroninen nopeudensäätö
  • Voidaan käyttää 5...50 °C:ssa (suhteellinen kosteus 80 %) inkubaattorissa tai kylmähuoneessa
Sertifikaatit: Kotelointiluokka standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukaisesti: IP 21
Lisävarusteiden tiedot: HS 501 digital -ravistelijaan enintään seuraava määrä pulloja: 50 × 25 ml, 48 × 50 ml, 25 × 100 ml, 16 × 250 ml tai 12 × 500 ml.
Tilaustiedot: Toimitetaan ilman lisätarvikkeita. Tarvittavat lisävarusteet on tilattava erikseen.