Ravistelijat, sekoittaja, Reax 20 -sarja
Toimittaja: Heidolph
445-1309EA 5230 EUR
445-1309 445-1308 445-1307 445-1306 445-0031 445-1312 444-1493 444-1494 444-1492 445-1305 HEID541-20008-03 445-1304
Ravistelijat, sekoittaja, Reax 20 -sarja
Ravistelijat Ravistelijat, pyörivä liike
Yläpuolinen ravistin yksiulotteisella pyörivällä toiminnalla, suunniteltu tasaiseen sekoitukseen, Astioita pyörittävä sekoitin, joka sopii hematologiaan, lääketieteelliseen diagnosointiin, materiaalien testaukseen, biokemiaan. Sekoittajissa on anloginen nopudensäätö.
  • Tuotesarja sisältää erilaisia malleja, joihin sopii 4, 8 tai 12 pulloa
  • Suunniteltu jatkuvaan käyttöön
  • Pullot voi kiinnittää nopeasti ja helposti
  • Laitteeseen voi kiinnittää korkeudeltaan 270 mm:n ja sisähalkaisijaltaan 136 mm:n astioita lisävarusteena saatavien adapterisettien avulla
  • Sopii käytettäväksi lämpötiloissa 0...40 °C (80%:n suhteellinen kosteus) inkubaattorissa tai kylmähuoneissa
Sertifikaatit: Vastaa DIN 38414 -standardin osan 4 (veteen liuenneen jätteen määritys) vaatimuksia. IP-suojausluokka DIN EN 60529 -standardin mukaisesti: IP 21.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan tasolevy 2 litran pulloille; erikseen tilattavina lisävarusteina on saatavana adapterisetit 0,5:n ja 1 litran pulloille.
Varoitus: * Tilauksesta saatavana myös mallit, joiden nopeusalueet ovat 0,5–8 min-1 ja 2–32 min-1